V900116
Sacarosa
99% (GC), Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99% (GC)
Formulario
crystals
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-187 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a component of culture media for microorganisms.
- As an impermeant solute in the study of forward osmosis membrane parameters.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?