V800371
Carbonato de sodio
LR, ≥99%
Sinónimos:
Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
powder
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable