V800170
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate
AR, ≥99%
Sinónimos:
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 100 g/L at 20 °C
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable