Merck
V800151
Sigma-Aldrich
Diclorometano
AR, ≥99%
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
39.8-40 °C (lit.)
grado
AR
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nedim Tüzün et al.
Evolutionary applications, 10(7), 694-703 (2017-07-19)
Urbanization is among the most important and globally rapidly increasing anthropogenic processes and is known to drive rapid evolution. Habitats in urbanized areas typically consist of small, fragmented and isolated patches, which are expected to select for a better locomotor
Daniel Zahn et al.
Environmental science & technology, 53(15), 8994-9002 (2019-07-13)
Halomethanesulfonic acids (HMSAs) are recently discovered polar disinfection byproducts without commercially available reference materials. To allow for their accurate quantification, we successfully synthesized standards for the four presumably most prevalent HMSA congeners: chloromethanesulfonic acid, bromomethanesulfonic acid, dichloromethanesulfonic acid, and bromochloromethanesulfonic
Aria Nouri et al.
Spine, 40(14), 1092-1100 (2015-04-22)
Ambispective study. To determine whether MRI parameters improve the predictive performance of a validated clinical prediction rule used to assess functional outcomes in surgical patients with DCM. Degenerative cervical myelopathy (DCM) is the most common cause of spinal cord dysfunction
Molamma P Prabhakaran et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 66-73 (2015-08-08)
Advanced engineering of materials for the development of drug delivery devices provides scope for novel and versatile strategies for treatment of various diseases. 'Electrospraying' was used to prepare PLGA microparticles and further encapsulate the drug, metronidazole (Met) within the particles
Myat Noe Hsu et al.
Biomicrofluidics, 9(5), 052601-052601 (2015-04-01)
The poor solubility of many newly discovered drugs has resulted in numerous challenges for the time-controlled release of therapeutics. In this study, an advanced drug delivery platform to encapsulate and deliver hydrophobic drugs, consisting of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles