Merck
24233-M
Sigma-Aldrich
Diclorometano
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
grado
puriss.
Análisis
≥99% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contiene
~25 mg/L amylene as stabilizer
lim. expl.
22 %
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
residuo de evap.
≤0.002%
índice de refracción
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0003%
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for the dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of the quantity of TiO2 loading on activated carbon support on its photodecomposition has been investigated.
Aplicación
Dichloromethane may be used as solvent for the preparation of stock solutions of the carotenoids. It may be employed as solvent in the synthesis of polylactide-based (PLA) thin films.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)