V800091
Bromobenzene
LR, ≥99%
Sinónimos:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.41 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 40 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
1051 °F
lim. expl.
36.5 %
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
densidad
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.0 °C - closed cup