Merck
V000976
Sigma-Aldrich
Azocarmine G
Powder
Sinónimos:
Acid Red 101, Rosinduline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H18N3NaO6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
579.58
Número de índice de color:
50085
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Nombre del producto
Azocarmine G,
Formulario
powder
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
Clave InChI
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
David Duval et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(2), e0003489-e0003489 (2015-02-27)
Schistosomiasis is the second-most widespread tropical parasitic disease after malaria. Various research strategies and treatment programs for achieving the objective of eradicating schistosomiasis within a decade have been recommended and supported by the World Health Organization. One of these approaches