PHL85736
meso-Dihydroguaiaretic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26O4
Número de CAS:
Peso molecular:
330.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Clave InChI
ADFOLUXMYYCTRR-OKILXGFUNA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)