Merck
PHL84230
Khasianine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
β2-Solamargine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H63NO11
Número de CAS:
Peso molecular:
721.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
InChI
1S/C39H63NO11/c1-18-8-13-39(40-16-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-33(46)31(44)34(27(17-41)49-36)50-35-32(45)30(43)29(42)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-46H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39-/m1/s1
Clave InChI
KRQDMAXNTWLTDZ-HCTICQNOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)