PHL84116
Scopolamine N-oxide hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)Scopolamine N-oxide hydrobromide, Hyoscine N-oxide hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
Br.C[N+]1([O-])C2C[C@@H](CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
Clave InChI
MGNNYKWRWHQLCR-RDYQINQZSA-N
Descripción general
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)