PHL84121
Atropine N-oxide hydrochloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[Cl-].[N+]1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)([O-])C.[H+]
InChI
1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15?,16?,18?;
Clave InChI
QTRBWTMEQQSFLO-ICPLZUBISA-N
Descripción general
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)