Merck
PHL83255
Eclalbasaponin II
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Ecliptasaponin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H58O9
Número de CAS:
Peso molecular:
634.84
Beilstein:
1613820
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C36H58O9/c1-31(2)14-15-36(30(42)43)20(16-31)19-8-9-23-33(5)12-11-25(45-29-28(41)27(40)26(39)21(18-37)44-29)32(3,4)22(33)10-13-34(23,6)35(19,7)17-24(36)38/h8,20-29,37-41H,9-18H2,1-7H3,(H,42,43)/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,33-,34+,35+,36+/m0/s1
Clave InChI
WYDPEADEZMZKNM-ZBKPBKBGSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)