Documentos clave
G005664
LC/MS Analysis of Amino Acids on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 13 mM ammonium acetate in 10:90 (v/v) water: acetonitrile; [B] 13 mM ammonium acetate in water
gradient: held at 0% B for 1 min; 0 to 90% B in 19 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L in Mobile Phase A
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Tryptamine
    Tyramine
    Tryptophan
    α-Methyl-DL-methionine
    β-Alanine
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)