Documentos clave
814718
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
envase
bottle of 250 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14718
Parámetros
20 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)