814025
TSKgel® Ether-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, ether phase
About This Item
Nombre del producto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14025
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ether phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)