Key Documents
807167
TSKgel® CM-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Sinónimos:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® CM-2SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh CM-2SW, 07167
Parámetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
125 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel CM-2SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of small proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a smaller pore size than the TSKgel CM-3SW columns.
Aplicación
TSKgel® CM-2SW HPLC column may be used as a cation exchange column in the purification of ghrelin from goldfish intestine using reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Forma física
Shipped in methanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Purification and properties of ghrelin from the intestine of the goldfish, Carassius auratus.
Miura T, et al.
Peptides, 30(4), 758-765 (2009)