61878-U
Proteomix® HIC Phenyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 433NP5-7805
envase
1 ea of
Parámetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 7.8 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Compatibilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)