Documentos clave
47885-U
Supelco
Supelco® 37 Component FAME Mix
10 mg/mL in methylene chloride (varied), analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
grado
analytical standard
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in methylene chloride (varied)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Diese Fettsäuremethylester(FAME)-Referenzstandard-Mischung ist durch sorgfältiges Auswiegen bereitet. Die Gewichtsprozente jeder Komponente sind angegeben. Jede Ampulle enthält 10mg/ml der FAME-Referenzstandard-Mischung in Methylenchlorid.
Información legal
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11-Eicosenoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl erucate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Ver todo (37)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
P Bougnoux et al.
British journal of cancer, 101(12), 1978-1985 (2009-11-19)
Breast cancer becomes lethal when visceral metastases develop. At this stage, anti-cancer treatments aim at relieving symptoms and delaying death without resulting in additional toxicity. On the basis of their differential anti-oxidant defence level, tumour cells can be made more