28668-U
MET-Biodiesel Capillary GC Column
L × I.D. 14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard, df 0.16 μm, Beta value 828
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal
Parámetros
-60-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
828
df
0.16 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard
aplicaciones
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- -60 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
patrón
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
Protocolos
Determination of Triglycerides and Waxes in Food Products Using Cool On-Column Injection and the MET-Biodiesel Capillary Column
Glycerin determination by methods D6584 and/or EN 14105 requires the use of two internal standards and multi-component calibration solutions, each containing glycerin, monoolein, diolein, and triolein, in varying concentrations.
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.