G004838
GC Analysis of Waxes in Olive Oil on MET-Biodiesel
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 200 °C, 20 °C/min to 350 °C (15 min)
detector: FID, 380 °C
carrier gas: helium, 10 mL/min
injection: 1 μL, cool on-column
sample: olive oil waxes
aplicaciones
agriculture
food and beverages
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)