Documentos clave
25702
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica tubing
envase
pkg of 3 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
1 m × 0.32 mm
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)