00537
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Sinónimos:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
pureza isotópica
≥99.0% 13C
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)