67861
DL-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic acid
analytical standard
Sinónimos:
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤10% water (calc. from elemental analysis)
mp
137-143 °C
cadena SMILES
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)