ZRT1335
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone LN53 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 latency-associated nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LN53, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 119 kDa
observed mol wt ~80-105 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2cκ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
vaccinia virus ... ORF73(4961527)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HHV-8 LNA-1 in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in BCBL1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in Human Kaposi′s sarcoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)