Documentos clave
EZFKIT001EU
Millipore
Lector EZ-Fluo , cámara y cable de alimentación UE
Contains EZ-Fluo reader, EZ-Fluo camera, power cord for European countries
Sinónimos:
Sistema EZ-Fluo, Instrumento de detección, Para la detección rápida de la contaminación microbiana en muestras filtrables, adecuadas para análisis de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
fabricante / nombre comercial
EZ-Fluo
Parámetros
4.4 kg at 15 - 40 °C
Al × An × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
aplicaciones
environmental
food and beverages
compatibilidad
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
Descripción general
El sistema EZ-Fluo es una tecnología rápida basada en fluorescencia diseñada para la detección cuantitativa rápida de microorganismos en una amplia gama de muestras filtrables. Este sistema reduce significativamente el tiempo hasta los resultados, ayuda a abordar antes los eventos de contaminación y, por lo tanto, proporciona un mejor control sobre el proceso de fabricación. Con la filtración a través de membrana convencional utilizando el nuevo sistema EZ-Fluo es posible detectar microorganismos viables y cultivables en una cantidad de 1 UFC por muestra. El sistema se suministra con el cable de alimentación según la región europea.
Aplicación
El sistema EZ-Fluo es un sistema rápido y no destructivo para la detección microbiana en muestras filtrables.
Características y beneficios
  • Tecnología rápida capaz de proporcionar resultados en 1/3 del tiempo necesario cuando se utilizan las técnicas tradicionales
  • Enfoque flexible basado en la filtración por membrana estándar y la reducción de la incubación en la placa
  • Método no destructivo, compatible con cualquier técnica de identificación
  • Equipo compacto que puede colocarse en cualquier mesa de laboratorio
  • Solución rentable tanto para uso habitual como en investigación
Componentes
  • Kit estándar del sistema EZ-Fluo
  • 1 lector
  • 1 cámara
  • 1 software
Información legal
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany