Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z330515
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE key
Junta
joint: ST/NS29/32
descripción
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.0061.58
capacidad
500 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
4.0 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)