SLW2190/04M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2190/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
conical
Junta
joint stopper24/29
fabricante / nombre comercial
2190/04M
SciLabware
capacidad
250 mL
250 mL
llave de paso calibre
2.5 mm
Descripción general
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)