Documentos clave
SLW2190/08M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2190/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE key
conical
Junta
joint stopper29/32
fabricante / nombre comercial
2190/08M
SciLabware
capacidad
1000 mL
1000 mL
llave de paso calibre
4.0 mm
Descripción general
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)