Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
WH0023421M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITGB3BP antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HSU37139, Anti-NRIF3, Anti-TAP20, Anti-integrin beta 3 binding protein (beta3-endonexin)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB3BP(23421)
Inmunógeno
ITGB3BP (AAH14385, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLFASPTSSEEQKHRNGLSNEKRKKLNHPSLTESKESTTKDNDEFMMLLSKVEKLSEEIMEIMQNLSSIQALEGSRELENLIGISCASHFLKREMQKTK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable