WH0004171M1
Monoclonal Anti-MCM2 antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BM28, Anti-CCNL1, Anti-CDCL1, Anti-D3S3194, Anti-KIAA0030, Anti-MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), Anti-MGC10606, Anti-MITOTIN, Anti-cdc19
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCM2(4171)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TQKFSVMRSMRKTFARYLSFRRDNNELLLFILKQLVAEQVTYQRNRFGAQQDTIEVPEKDLVDKARQINIHNLSAFYDSELFRMNKFSHDLKRKMILQQF
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable