U100
Urapidil hydrochloride
solid
Sinónimos:
6-[[3-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyluracil hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
Clave InChI
KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , HTR1A(3350)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The adrenoreceptor α 1a gene (ADRA1A) participates in smooth muscle contraction. It is also required for vasoconstriction of blood vessels throughout the body such as the skin, gastrointestinal system, genitourinary system, kidney and brain. ADRA1A plays a major role in glycogenolysis and gluconeogenesis of adipose tissue in the liver. It also plays a crucial role in sympathetic nervous system.
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?