Merck
T4687
Sigma-Aldrich
Timerosal
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Etilmercuritiosalicilato de sodio, Mercuri-([o-carboxifenil]tio)etil sodium salt, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico sodium salt, Ácido etilmercuritiosalicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic (Organic)
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulario
powder
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
trazas de catión
Hg: ≤0.70% (ions)
Modo de acción
enzyme | inhibits
cadena SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El timerosal es un reactivo oxidante de sulfhidrilo (tiol) capaz de inhibir una amplia variedad de enzimas dependientes del sulfhidrilo y proteínas como la metionina sintasa dependiente de PI3-cinasa, receptores de transporte de glutamato y las ATPasas dependientes de Na++K+.
Otras notas
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. Sales of thimerosal will be restricted for approved applications only.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pan-Chyr Yang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(6), 333-339 (2012-07-04)
This study evaluated the immune response elicited by two formulations of an AS03(A)-adjuvanted H5N1 A/Indonesia/05/2005 prepandemic influenza vaccine, developed using manufacturing processes with or without thiomersal. In addition, it also evaluated compliance to the Centre for Biologics Evaluation and Research
Dorota Mrozek-Budzyn et al.
Neurotoxicology and teratology, 34(6), 592-597 (2012-10-17)
Despite the common use of Thimerosal as a preservative in childhood vaccines since the 1930s, there are not many studies on ethylmercury toxicokinetics and toxicodynamics in infants. The knowledge of ethylmercury's potential adverse effects is derived mostly from parallel methylmercury
Alicia Bazzano et al.
American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(3), 233-242 (2012-06-22)
Although the assertion of a link between vaccines and autism has been scientifically rejected, the theory continues to be popular and may influence the attitudes of parents of children with autism spectrum disorders. The authors sought to assess how often
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean
Janet K Kern et al.
International journal of environmental research and public health, 10(8), 3771-3800 (2013-08-24)
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological disorder in which a significant number of the children experience a developmental regression characterized by a loss of previously acquired skills and abilities. Typically reported are losses of verbal, nonverbal, and social abilities.