SRP4634
VEGF-C from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
>200 ng/mL ED50
mol peso
~18.0 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Vegfc(22341)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable