SRP0461
BRD4 (49-170) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
15.5 kDa
envase
pkg of 100 μg
técnicas
cell based assay: suitable
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BRD4(23476)
Descripción general
BRD4 (bromodomain-containing protein 4) belongs to the BET (bromodomain and extra-terminal) family. The protein has two bromodomains (BD1 and BD2) connected via a long interdomain linker.Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-170 with N-terminal His-tag, MW = 15.5kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)