Merck
SML3774
Sigma-Aldrich
PITCOIN2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-[4-(3-hydroxyphenyl)-2-thiazolyl]acetamide, N-(4-(3-Hydroxyphenyl)thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20N6O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
516.59
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PITCOIN2 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN2 is a moderate inhibitor of PI3KC2β. PITCOIN2 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable