SML3346
3-PEHPC
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
α-Hydroxy-α-phosphono-3-pyridinepropanoic acid;, 2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, NE10790
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)