Merck
SML3197
Sigma-Aldrich
CA77.1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)phenyl)acetamide, N-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyl)phenyl]-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
297.74
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2ncc(nc2cc1)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H12ClN3O/c1-10(21)19-13-5-2-11(3-6-13)16-9-18-15-8-12(17)4-7-14(15)20-16/h2-9H,1H3,(H,19,21)
Clave InChI
ZQXMPDVGBWOTBY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CA77.1 is an orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA). It improves pathology in Alzheimer′s Disease mouse models. CA77.1 activates CMA in vitro without affecting macroautophagy.
orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)