Merck
SML2554
Sigma-Aldrich
RIPK2 inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-benzamide, MolPort-016-359-762
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H22N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
410.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to very dark gray
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=NC=CN3C)=CC=C2)=O)C=C1NC(C4=CC=CC=C4)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RIPK2 inhibitor 1 is a potent and selective inhibitor of Receptor interacting protein kinase 2 (RIPK2) that potently inhibit NFκB activity and the proliferation of cancer cell lines. RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation in rodent models.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable