Merck
SML1851
Sigma-Aldrich
RI(dl)-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Ethyl-4-(pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3 · xC2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
287.36 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
, light orange to dark red
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCNC1=CC=C(C2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC=C3)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RI(dl)-2 is a cell-permeable pyrroloquinoxaline derivative that selectively inhibits Rad51-mediated D-loop formation (IC50 = 11.1 μM) without affecting its ssDNA-binding activity (IC50 >100 μM). RI(dl)-2 is shown to inhibit DSBs-induced cellular homologous recombination (HR) activity (IC50 = 3.0 μM by HEK293-based DR-GFP reporter assay) by stabilizing nucleoprotein filaments in a nonfunctional state without affecting DNA damage-induced RAD51 nuclear loci formation or stimulating single-strand annealing (SSA) activity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable