SML1462
Practolol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4′-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilidex, AY 21011, Dalzic, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
DURULFYMVIFBIR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable