SML3412
Talinolol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-Talinolol, 02-115, 1-(4-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)-3-cyclohexylurea, 1-(4-cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, Cordanum, N-Cyclohexyl-N′-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, rac-Talinolol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
InChI
1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
Clave InChI
MXFWWQICDIZSOA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable