SAB5702970
Anti-TRPC1 Antibody, clone 1V3Q2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HTRP-1, TRP1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1V3Q2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
130 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.93 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LLNLYSLVYNEDKKNTMGPALERIDYLLILWIIGMIWSDIKRLWYEGLEDFLEESRNQLSFVMNSLYLATFALKVVAHNKFHDFADRKDWDAFHPTLVAEG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRPC1(7220)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1