SAB5702120
Anti-TRAF6BP/TAX1BP1 Antibody, clone 7Y9W3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CALCOCO3, T6BP, TXBP151
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7Y9W3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
100 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.28 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAX1BP1(8887)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)