SAB5702089
Anti-hnRNP E1/PCBP1 Antibody, clone 7M1K0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PCBP1, HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X, poly(rC)-binding protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7M1K0, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
40 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDAGVTESGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKRIREESGARINISEGNCPERIITLTGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDINSSMTNSTAASRPPVTL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCBP1(5093)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)