Documentos clave
SAB5701021
Sigma-Aldrich
Anti- Beclin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.44 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BECN1(8678)
Descripción general
This gene encodes a protein that regulates autophagy, a catabolic process of degradation induced by starvation. The encoded protein is a component of the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) complex which mediates vesicle-trafficking processes. This protein is thought to play a role in multiple cellular processes, including tumorigenesis, neurodegeneration and apoptosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Beclin 1 (NP_003757.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)