SAB5300153
Monoclonal Anti-KSHV ORF45 antibody produced in mouse
clone 2D4A5, ascites fluid
Sinónimos:
ORF45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D4A5, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KSHV ORF45(4961474)
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against KSHV ORF45
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable