Key Documents
SMB00512
Sigma-Aldrich
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Análisis
≥95% (LC/MS-UV)
formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Aplicación
Antifungal metabolite
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable