Documentos clave
SAB4503542
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Claudin-8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
ELISA
WB
reactividad de especies:
human
técnicas:
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 24 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLD8(9073)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-CLDN8 Antibody detects endogenous levels of total CLDN8 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CLDN8.
Immunogen Range: 81-130
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)