SAB4501012
Anti-Encephalopsin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ECPN, Encephalopsin, OPN3, Opsin-3, Panopsin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OPN3(23596)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 161-210
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)