SAB4200848
Anti-FAM134B (lumenal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
JK1, RETREG1, reticulophagy regulator 1
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
Nivel de calidad
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)